Kluczowe dokumenty
Z252018
Sigma-Aldrich
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 15 mL (0.5 oz)
Synonim(y):
dispensing bottle, drop bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (20-415)
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2411-0015
pojemność
15 mL (0.5 oz)
rozmiar zamknięcia
20 mm
Opis ogólny
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)