SYNT110800
8629 Rura łącząca w kształcie litery Y
hose size 8 mm
Synonim(y):
Synthware T110800, złącze rurowe Y
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
T110800
rozmiar węża
8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rurka łącząca 8629 w kształcie litery Y jest przeznaczona do stosowania z elastycznymi rurkami i/lub wężami.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)