Kluczowe dokumenty
20480
Supelco
"Y" GlasSeal Connector, Borosilicate Glass
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
Opis ogólny
Złącza kolumnowe są przydatne do mocowania kolumny ochronnej/szczeliny retencyjnej do kolumny analitycznej lub do naprawy uszkodzonej kolumny.
Quickly connect three pieces of fused silica tubing of the same or different diameters without the need for tools. The leak-free connection is useful to split a sample to two columns, or to split a column effluent to two detectors. Silanized for an inert inside surface. For use with 0.10 - 0.53 mm I.D. fused silica tubing.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)