Kluczowe dokumenty
58626
Supelco
Tee
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonim(y):
Valco® Unions
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
VICI Valco® ZT1C
wymiary otworu
0.25 mm
dopasowywanie
10-32 female Valco for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
kompatybilność
for connecting 1/16 in.
Opis ogólny
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)