Key Documents
22997-U
Supelco
Union
for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
Synonim(y):
Valco® Unions
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel
opis
internal
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
VICI Valco® ZU1
wymiary otworu
0.75 mm
dopasowywanie
for 1/16 in. O.D. tubing
kompatybilność
for connecting 1/16 in.
Opis ogólny
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)