Kluczowe dokumenty
22988
Supelco
Stainless Steel HPLC Fittings
ferrule, 1/16 in. tubing
Synonim(y):
Valco® FERRULE 1/16 PK 10
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
303 stainless steel
opakowanie
pkg of 10 ea
kompatybilność
1/16 in. tubing
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)