58256
Stainless Steel HPLC Fittings
nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel nut
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Rheodyne 6000-263
dopasowywanie
nut for 1/16 in. tubing
10-32 Rheodyne for 1/16 in. O.D.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)