Z227242
Union
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonim(y):
Valco® Unions
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
Materiały
PEEK
opis
female
wymiary otworu
0.25 mm
kompatybilność
for connecting 1/16 in.
Opis ogólny
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z227242 | 4061838552921 |