58639
Upchurch Fittings Kit
for use with Waters
Synonim(y):
UPTIGHT FITTINGS KIT, WATERS SYSTEM
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Upchurch Scientific, Inc 1413
kompatybilność
for use with Waters
Opis ogólny
Zestawy te przydają się w przypadku braku złączki potrzebnej do zainstalowania kolumny, nowej linii hydraulicznej itp. Zawierają one wszystkie złączki i rurki potrzebne do obsługi systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), wygodnie przechowywane w plastikowej walizce.
Cechy i korzyści
; S.S. Waters ZDV Union, 0.020", 2 each ; Waters Male Nut, 10 each ; Waters Ferrule, 10 each ; S.S. ZDV Union, 0.020", 2 each ; S.S. Male Nut, 5 each ; S.S. Female Nut, 5 each ; Tefzel Cap, 2 each ; Delrin Plug, 2 each ; Fingertight II Male Nut (Delrin), 2 each ; PEEK Replacement Ferrule, 4 each ; 1/16 in. Flangeless Male Nut, Black, Delrin, 6 each ; 1/16 in. Flangeless Ferrule, Tefzel, 6 each ; Stainless Steel Tubing, 5cm × 0.01" I.D., 4 each ; Stainless Steel Tubing, 20cm × 0.01" I.D., 4 each ; Stainless Steel Tubing, 5cm × 0.02" I.D., 4 each ; Stainless Steel Tubing, 10cm × 0.02" I.D., 4 each ; Stainless Steel Tubing, 20cm × 0.02" I.D., 4 each ; Stainless Steel Tubing, 10cm × 0.01" I.D., 4 each
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)