Z227250
Supelco® PEEK Fitting
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Synonim(y):
Złączka PEEK
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 ea
Opis ogólny
Biocompatible fittings for all 1/16 in. tubing connections.
Cechy i korzyści
Holds to 6000 psi (420 kg/cm2).
Informacje prawne
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z227250 | 4061838552945 |