Key Documents
57690-U
RheFlex® PEEK Fittings
Long fitting set, 1/16 in. tubing
Synonim(y):
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
opakowanie
pkg of 5 ea
kompatybilność
1/16 in. tubing
Cechy i korzyści
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)