Kluczowe dokumenty
56700-U
Supelco
Ferrules
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
Tefzel®
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Upchurch Scientific, Inc P-200X
dopasowywanie
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2