Kluczowe dokumenty
58685
Flangeless Fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
Materiały
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
opakowanie
pkg of 5 ea
Parametry
1000 psi max. pressure (70 bar)
dopasowywanie
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Informacje prawne
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)