56701
Upchurch Flangeless Ferrule
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
Synonim(y):
Ferrules, 1/8in, Tefzel®, 10 pk
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Polecane produkty
Materiały
Tefzel® ferrule
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Upchurch Scientific, Inc P-300X
dopasowywanie
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)