Key Documents
54258-U
Supelco
Large Volume SPE Reservoir
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
Synonim(y):
25 mL SPE Reservoir for 6 mL SPE cartridge tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene body
Poziom jakości
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
25 mL
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
Opis ogólny
Large volume SPE reservoirs are designed to increase the head space volume of standard polypropylene SPE tubes. Because these reservoirs are designed to connect directly to the mouth of the SPE tube, they are ideal for gravity applicatioins where increased headspace volume is required.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.