57273-U
Visiprep™ Large Volume Sampler Tube Adapters, 1/4-28 Threads
for use with 3 or 6 mL SPE tubes, pk of 4
Synonim(y):
PK4 3/6ML TUBE ADAPTER W/THREADS FOR LARGE VOLUME SAMPLER
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pk of 4
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
dopasowywanie
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)