Kluczowe dokumenty
58686
Tube Fitting, Flangeless
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
Materiały
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
opakowanie
pkg of 5 ea
Parametry
500 psi max. pressure (35 bar)
dopasowywanie
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
Opis ogólny
Złączka rurkowa, bezkołnierzowa może być używana jako część zamienna do systemu zbiornika fazy ruchomej Supelco.
Informacje prawne
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6