58721
Tubing Adapter
1/4-28 male UNF, female Luer
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
Polecane produkty
Materiały
Kel-F (CTFE)
opis
for chromatography applications
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
VICI Valco® CFLAPFA
dopasowywanie
female Luer
1/4-28 male UNF
Opis ogólny
Adapter rurowy to krajowy stożek gwintu rurowego wykonany ze stali nierdzewnej, który służy do podłączenia adaptera żeńskiego. Może być stosowany do podłączania rurek kapilarnych w HPLC, GC itp.
Female adapter (1/16" I.D.) connects syringe to ¼"-28 threaded tubing or adapter.
Zastosowanie
Adapter rurki został użyty w ekstrakcji do fazy stałej.
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
C Brede et al.
Food additives and contaminants, 21(11), 1115-1124 (2005-03-15)
Migration of aniline from polyamide cooking utensils was investigated. Aniline was found to originate from the application of black colorant in the polyamide 66 raw material. Analysis of polyamide raw material revealed an aniline concentration of 121 +/- 13 mg