Kluczowe dokumenty
56051
Tubing Coupler
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Materiały
Tefzel®
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
LPLC: suitable
dopasowywanie
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
Informacje prawne
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2