Kluczowe dokumenty
842197
Adapter for HPLC Columns, 1/4-28 to 10-32
PEEK, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Adapter, PEEK
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Nazwa produktu
Adapter, 1/4-28 na 10-32, PEEK, PEEK, pkg of 1 ea
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 42197
metody
HPLC: suitable
dopasowywanie
for 1/4-28 A
for 10-32 B
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)