Kluczowe dokumenty
57691
RheFlex® PEEK Fittings
Short fitting set, 1/16 in. tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opakowanie
pkg of 5 ea
dopasowywanie
10-32 Rheodyne nuts and ferrules for 1/16 in. O.D. tubing
kompatybilność
1/16 in. tubing
Opis ogólny
Złączki palczaste PEEK (polieteroeteroketon) (zestaw krótkich złączek) są wygodne, obojętne i biokompatybilne. Złączek tych można używać z PEEK 1/16 in. O.D. PEEK, stali nierdzewnej, tytanu, Tefzel lub PTFE. Złączki PEEK są kompatybilne ze wszystkimi rozpuszczalnikami HPLC (unikaj stężonych kwasów siarkowego i azotowego) i mogą być używane w temperaturach do 150°C. W przeciwieństwie do króćców ze stali nierdzewnej, króćce PEEK nie blokują się na stałe na rurce. Pozwala to na wymianę złączek z rurkami i kolumnami, od producenta do producenta (np. od Agilent do Waters), i nadal tworzy zerową objętość martwą, wolne od wycieków połączenie.
Cechy i korzyści
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)