Kluczowe dokumenty
57477
RheFlex® PEEK Fittings
Fitting set, 1/8 in. tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opakowanie
pkg of 1 ea
dopasowywanie
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
kompatybilność
1/8 in. tubing
Cechy i korzyści
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)