Kluczowe dokumenty
57479
Rheodyne® Fittings
nut and ferrule for 1/8 in. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
stainless steel nut and ferrule
opakowanie
pkg of 1 ea
dopasowywanie
nut and ferrule for 1/8 in. tubing
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)