58712
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm, (mixed colors)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(mixed colors)
stainless steel washer
opakowanie
pkg of 12 ea
dopasowywanie
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm
kompatybilność
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Opis ogólny
- Chemically inert
- Zero dead volume, small bore
- Autoclavable
- 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)