22052
Swagelok® Zero-Dead Volume Union
Swagelok® I Of-6-GC, stainless steel, 1/16 in.
Synonim(y):
Swagelok® 100-6,SS 0-DEAD VOL UNION 1/16" EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opis
zero dead volume
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® I Of-6-GC
dopasowywanie
1/16 in.
Opis ogólny
Złączki typu swage są jednymi z najpopularniejszych złączy, które są dostępne w formie metalowej i plastikowej; są bardzo przydatne do łączenia podobnych lub odmiennych materiałów, takich jak metal ze szkłem lub metal z tworzywem sztucznym. Łącznik rurowy typu swage składa się z czterech części, a mianowicie korpusu, w którym umieszczona jest rura, dwóch tulei, czyli tulei przedniej i tylnej oraz nakrętki uszczelniającej. Złącza 1653 o zerowej objętości martwej są przeznaczone głównie do chromatografii cieczowej i gazowej. Po zastosowaniu złączy 1653 o zerowej objętości martwej uzyskuje się doskonałe połączenie o niskiej objętości martwej między terminatorem kolumny a wtryskiwaczem lub detektorem.
Nuts and ferrules included.
Zastosowanie
1653 złącza o zerowej objętości martwej mogą być stosowane we wszystkich połączeniach między zaworem, kolumnami i detektorem podczas badań dotyczących zależności między liczbą płytek kolumnowych, rozmiarem cząstek i obciążalnością dla danej substancji rozpuszczonej.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Column loadability and particle size in preparative liquid chromatography.
De-Jong AW
Journal of Chromatography A, 209 (3), 432-436 (1981)
Instrumentation for High Performance Liquid Chromatography.
Huber JFK
Science, 87-88 (2011)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)