Kluczowe dokumenty
SYNF611960
Synthware pressure equalizing addition funnel with metering stopcock
60 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F611960, lejek zrzutowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F611960
pojemność
60 mL
60 mL
Opis ogólny
Z regulowanym korkiem dozującym z PTFE. Obracanie pokrętła regulacyjnego pozwala kontrolować natężenie przepływu od pełnego do kroplowego. Korek dozujący całkowicie rozwiązuje problem nagłego przepełnienia lub braku przepływu podczas dodawania odczynników.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)