Kluczowe dokumenty
SYNF629125
Synthware pressure equalizing addition funnel
125 mL, joint: ST/NS 19/22, stopcock: PTFE
Synonim(y):
Synthware F629125, lejek zrzutowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F629125
pojemność
125 mL
125 mL
Opis ogólny
Z zaworem odcinającym 1:5 PTFE
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)