SYNA882440G
Synthware™ vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A882440G, T-shape vacuum gas adapter
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A882440G
Opis ogólny
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)