SYNH200003
8629 aluminiowy blok wymiany ciepła do kolb okrągłodennych
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
H200003
Opis ogólny
Mieści kolby okrągłodenne o pojemności 5, 10 i 25 ml, jeden uchwyt na górze na standardowy termometr.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)