Kluczowe dokumenty
SYNH200001
8629 aluminiowy blok transferu ciepła dla mini fiolek
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
H200001
Kemtech H200001
Opis ogólny
Aluminiowy blok wymiany ciepła 8629 jest używany zamiast szklanej łaźni piaskowej w eksperymentach w mikroskali. Posiada otwory na fiolki reakcyjne o pojemności 3,0 ml i 5,0 ml o grubych ściankach, a także cztery rurki krystalizacyjne Craig, z jednym uchwytem na górze na standardowy termometr.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)