Kluczowe dokumenty
Z740272
Aluminum heating/cooling block
Holds 48 x 1.5 mL tubes
Synonim(y):
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.35
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 48 x 1.5 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CHAM-3000
metody
PCR: suitable
rozmiar
156x76x33 mm
Opis ogólny
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Zastosowanie
Aluminum heating/cooling block has been used to cool the tubes after centrifugation.
Cechy i korzyści
  • Solid anodized aluminum, our chambers offer long-lasting durability and reliability.
  • Use with ice pans/buckets for optimal sample cooling.
  • Keep your tubes cool and maintain stable temperatures throughout your sample handling process.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1