Kluczowe dokumenty
SYNA282914
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A282914, adapter zapobiegający rozpryskiwaniu, adapter destylacyjny, adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A282914
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Taka konstrukcja zapobiega możliwemu zanieczyszczeniu z parownika obrotowego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)