Z164046
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
wys. całkowita
310 mm
skraplacz dł. × śr.
250 mm × 60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For reactions using low-boiling solvents.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z164046-1EA | 4061832131504 |