Kluczowe dokumenty
SYNC114250
Synthware cold finger condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C114250, kondensator z zimnym palcem i końcówką kroplującą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C114250
rozmiar węża
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wydłużona dolna końcówka zapewnia kontrolę upadku.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)