Kluczowe dokumenty
SYNC111420
Synthware cold finger condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Synonim(y):
Synthware C111420, kondensator z zimnym palcem i końcówką kroplującą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C111420
rozmiar węża
8 mm
Opis ogólny
Wydłużona dolna końcówka zapewnia kontrolę upadku.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)