Z121517
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 65/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: SJ65/40
Opis ogólny
Trap 7 cm I.D. × 30 cm Length, overall 75 mm O.D. × 470 mm Length, 20 mm O.D. side tubes. Includes pinch clamp.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)