Kluczowe dokumenty
Z126071
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 32 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8746-12
Długość
250 mm
śr. zewn.
32 mm
śr. zewn. rurki wewnętrznej
14 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)