Z154253
Aldrich® double-chamber vacuum trap
W × H 97 mm × 250 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
szer. × wys.
97 mm × 250 mm
Opis ogólny
Inlet and outlet have serrated fittings, 14 to 16 mm. Can be used in a 2 L Dewar flask.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)