Kluczowe dokumenty
SYNV391557
8629 pułapka podciśnieniowa z o-ringiem #15
body O.D. 57 mm, body L 300 mm
Synonim(y):
Synthware V391557
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
V391557
dł. obudowy
300 mm
śr. zewn. obudowy
57 mm
Opis ogólny
Pułapka podciśnieniowa 8629 jest przeznaczona do stosowania z rozdzielaczami ze złączem #15 O-Ring. Uszczelnienie między górną i dolną częścią jest wykonane z płaskiego kołnierza O-ring 57 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)