Kluczowe dokumenty
SYNV325045
8629 pułapka podciśnieniowa ze złączem o-ring #15
body O.D. 50 mm, body L 250 mm
Synonim(y):
Synthware V325045
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
V325045
dł. obudowy
250 mm
śr. zewn. obudowy
50 mm
Opis ogólny
Pułapka podciśnieniowa 8629 jest przeznaczona do stosowania z rozdzielaczami ze złączem #15 O-Ring i jest dostarczana z dwoma pierścieniami 617 O-ring. Złącze stożkowe wynosi 45/50.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)