Kluczowe dokumenty
SYNS211944
Synthware double oblique PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, Plug Size: 12.9/44
Synonim(y):
Synthware S211944, t-shape stopcock plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S211944
wymiary otworu
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Synthware double oblique bore stopcock has diagonal, parallel bores that allow the connection of a single stem to both stems on the opposite side.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)