Kluczowe dokumenty
Z549460
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 45 mm × 300 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
śr. zewn. × wys.
45 mm × 300 mm
śr. zewn. wlotu
22 mm
Opis ogólny
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)