Kluczowe dokumenty
04-1570-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko podjednostce B1 polimerazy II RNA (fosfo-CTD Ser-7), klon 4E12
culture supernatant, clone 4E12, from rat
Synonim(y):
Ukierunkowana przez DNA podjednostka RPB1 polimerazy RNA II, podjednostka B1 polimerazy RNA II, podjednostka A polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, największa podjednostka polimerazy RNA III, podjednostka RPB1 polimerazy RNA II ukierunkowana przez RNA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer7)
informacje o genach
human ... POLR2B(5431)
Opis ogólny
RPB1 (podjednostka B1 polimerazy RNA II) jest katalitycznym składnikiem polimerazy RNA II, która syntetyzuje mRNA i niekodujące RNA. Podczas transkrypcji na elongację wpływa stan fosforylacji domeny C-końcowej (CTD) RPB1, która działa jako platforma montażowa dla czynników regulujących inicjację transkrypcji, elongację, terminację i przetwarzanie mRNA. Fosforylacja zachodzi głównie na resztach ′Ser-2′ i ′Ser-5′ tandemowych powtórzeń 7 reszt w domenie C-końcowej (CTD), co aktywuje Pol II. Ta fosforylacja może również wystąpić przy ′Ser-7′ powtórzenia heptapeptydu. To przeciwciało rozpoznaje resztę ′Ser-7′ CTD RPB1.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę B1 polimerazy RNA II fosforylowaną przy Ser7 domeny C-końcowej (CTD).
Wykazano, że reaguje z ludzkim RBP1 w Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Immunogen
Epitop: Fosforylowana Ser7 domeny C-końcowej (CTD)
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający ludzkiej podjednostce B1 polimerazy RNA II fosforylowanej przy Ser7 domeny C-końcowej (CTD).
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji podjednostki B1 polimerazy RNA II (fosfo-CTD Ser-5) w ChIP (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780-1782.).
Wykazano, że reaguje z ludzkim RBP1 w Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Przeciwciało anty-RNA polimeraza II podjednostka B1 (fosfo-CTD Ser-7), klon 4E12 jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko polimerazie RNA i zostało przetestowane w metodzie western blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in untreated and lambda phosphatase treated NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-7) in 10 μg of untreated NIH/3T3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~220 kDa obserwowane
Powiązanie
Zastępuje: 04-1570
Postać fizyczna
Szczurza monoklonalna IgG1κ z 0,05% azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emily Brookes et al.
Cell stem cell, 10(2), 157-170 (2012-02-07)
Polycomb repressor complexes (PRCs) are important chromatin modifiers fundamentally implicated in pluripotency and cancer. Polycomb silencing in embryonic stem cells (ESCs) can be accompanied by active chromatin and primed RNA polymerase II (RNAPII), but the relationship between PRCs and RNAPII
Xiaohong Zhao et al.
Cell reports, 34(11), 108870-108870 (2021-03-18)
Ibrutinib, a bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, provokes robust clinical responses in aggressive mantle cell lymphoma (MCL), yet many patients relapse with lethal Ibrutinib-resistant (IR) disease. Here, using genomic, chemical proteomic, and drug screen profiling, we report that enhancer remodeling-mediated
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of
Baishan Jiang et al.
Nature chemical biology, 17(6), 675-683 (2021-03-24)
Cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) is an emerging therapeutic target due to its role in regulating transcription of DNA-damage response (DDR) genes. However, development of selective small molecules targeting CDK12 has been challenging due to the high degree of homology between
Rob D Chapman et al.
Science (New York, N.Y.), 318(5857), 1780-1782 (2007-12-15)
RNA polymerase II is distinguished by its large carboxyl-terminal repeat domain (CTD), composed of repeats of the consensus heptapeptide Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7. Differential phosphorylation of serine-2 and serine-5 at the 5' and 3' regions of genes appears to coordinate the localization of