MABE953
Anti-phospho RNA Pol II (Ser2), clone 3E7C7 Antibody
clone 3E7C7, from rat
Synonim(y):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E7C7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, canine, human, rat, mouse
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer2)
informacje o genach
human ... POLR2A(5430)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Western Blotting: A representative lot detected phospho RNA Pol II (Ser2) in 10 µg of HeLa cell lysate (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho RNA Pol II (Ser2) in HeLa cell lysate (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Chromatin Immunoprecipitation-Sequencing Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho RNA Pol II (Ser2) in HeLa cell lysate (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected phospho RNA Pol II (Ser2) in a panel of unmodified and modified RNA Pol II (Ser2) proteins (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot from an independent laboratory detected phospho RNA Pol II (Ser2) in HeLa cells (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho RNA Pol II (Ser2) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1