Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
05-389
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Rac1, klon 23A8
clone 23A8, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-Rac1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
23A8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAC1(5879)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rac1 jest członkiem podrodziny RhoGTPase (Rac1-Rac4), która przekazuje sygnały zewnątrzkomórkowe z receptorów białkowych sprzężonych z białkiem G (GPCR), integryn i receptorów czynników wzrostu do cząsteczek efektorowych, które modulują wiele szlaków sygnałowych. Podczas gdy Rac1 wspiera aktywację szlaków MAPkinaz i aktywację genów, jego najważniejsze funkcje obejmują regulację struktur cytoszkieletu. Wraz z Rho (regulator włókien naprężeniowych) i Cdc42 (regulator filopodii), Rac moduluje tworzenie kompleksów ogniskowej adhezji (FA); marszczenia błony i lamellipodii, które przyczyniają się do ważnych funkcji komórkowych związanych z przyczepianiem i ruchem komórek.
Specyficzność
Rozpoznaje Rac1; Silna preferencja Rac1 z niewielką reaktywnością krzyżową Rac2.
Immunogen
Rekombinowane białko zawierające ludzki Rac pełnej długości
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Białka G
To przeciwciało anty-Rac1, klon 23A8, zostało opublikowane w ponad 40 cytowaniach i zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii (IHC), immunoprecypitacji (IP) i Western Blotting (WB) do wykrywania białka Rac1.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal protein preparation
Opis wartości docelowych
21 kDa
Postać fizyczna
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w białku G Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Komentarz do analizy
Kontrola
Immunoblot/Immunoprecypitacja: Preparat białka mikrosomalnego mózgu szczura
Immunohistochemia: Skrawki mózgu szczura
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vav1/Rac-dependent actin cytoskeleton reorganization is required for lipid raft clustering in T cells.
Villalba, M, et al.
The Journal of cell biology, 155, 331-338 (2001)
Expression of NADPH oxidase in rabbit corneal epithelial and stromal cells in culture.
O'Brien, WJ; Krema, C; Heimann, T; Zhao, H
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Evaluation of Rho family small G-protein activity induced by integrin ligation on human leukocytes.
Angela Gismondi, Fabrizio Mainiero, Angela Santoni
Methods in Molecular Biology null
H N Kovacic et al.
The Journal of biological chemistry, 276(49), 45856-45861 (2001-10-05)
Rac1 has been shown to activate a NADPH oxidase complex producing superoxide anions in a variety of mammalian cell types. We evaluated the impact of Rac1-induced reactive oxygen species production on the turnover of Rac1 itself in human aortic endothelial
Androgen-stimulated DNA synthesis and cytoskeletal changes in fibroblasts by a nontranscriptional receptor action
Castoria, G., et al
The Journal of cell biology, 161, 547-556 (2003)