Kluczowe dokumenty
SAB4300461
Sigma-Aldrich
Anti-RAC1 (Ab-71) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC111543 antibody produced in rabbit, Anti-MIG5 antibody produced in rabbit, Anti-TC-25 antibody produced in rabbit, Anti-p21-Rac1 antibody produced in rabbit, Anti-ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~28 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-L-S-Y-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAC1(5879)
Opis ogólny
RAC1 (ras-related C3 botulinum toxin substrate 1) jest białkiem związanym z polaryzacją, które należy do rodziny małych trifosfataz guanozynowych Rho. Znajduje się na ludzkim chromosomie 7p22.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 69-73 (P-L-S-Y-P), zgodnie z białkiem RAC1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RAC1 (Ab-71) zostało użyte w analizie western blot.
Działania biochem./fizjol.
RAC1 (ras-related C3 botulinum toxin substrate 1) odgrywa główną rolę w inwazji nowotworów i przerzutach. Może być uważany za cel terapeutyczny dla raka piersi. Jest niezbędny dla kilku aktywności komórkowych, takich jak fagocytoza, adhezja, migracja, ruchliwość, proliferacja komórek i wzrost aksonów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Rac1 kodowany przez ten gen jest GTPazą należącą do nadrodziny RAS małych białek wiążących GTP. Członkowie tej nadrodziny wydają się regulować różnorodne zdarzenia komórkowe, w tym kontrolę wzrostu komórek, reorganizację cytoszkieletu i aktywację kinaz białkowych. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Case of 7p22.1 Microduplication Detected by Whole Genome Microarray (REVEAL) in Workup of Child Diagnosed with Autism
Goitia V, et al.
Case Reports in Genetics (2015)
Emerging roles of RAC1 in treating lung cancer patients
Zou T, et al.
Clinical Genetics, 91(4), 520-528 (2017)
Estradiol attenuates the TGF-?1-induced conversion of primary TAFs into myofibroblasts and inhibits collagen production and myofibroblast contraction by modulating the Smad and Rho/ROCK signaling pathways
Jiang HS, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 36(3), 801-807 (2015)
High expression of Rac1 is correlated with partial reversed cell polarity and poor prognosis in invasive ductal carcinoma of the breast
Liu B, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(7) (2017)
Caixia Yuan et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(4), 2547-2556 (2019-03-25)
Bone morphogenetic protein (BMP) expression has been observed in the uterus in previous studies. However, the influence of BMP7 on blastocyst implantation remains unclear. Blastocysts first act on luminal endometrial epithelial cells during implantation. The purpose of the present study