HPA039255
Anti-NPAS4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BHLHe79, Anti-Le-PAS, Anti-NXF, Anti-Neuronal PAS domain protein 4, Anti-PASD10
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
YLTFPSGPEPSLQAELSKDLVCTPPYTPHQPGGCAFLFSLHEPFQTHLPTPSSTLQEQLTPSTATFSDQLTPSSATFPDPLTSPLQGQLTETS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPAS4(266743)
Opis ogólny
NPAS4 protein interacts with:
- ARNT (anti-ARNT HPA001759)
- ARNTL (anti-ARNTL SAB4300614)
- ARNT2 (anti-ARNT2 HPA001056)
Immunogen
Zastosowanie
Anti-NPAS4 antibody produced in rabbit has been used in western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)