Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019674
Sigma-Aldrich
Anti-NPAS2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MOP4, Anti-PASD4, Anti-bHLHe9, Anti-neuronal PAS domain protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SKPEFIVCTHSVVSYADVRVERRQELALEDPPSEALHSSALKDKGSSLEPRQHFNTLDVGASGLNTSHSPSASSRSSHKSSHTAMSEPTSTPTKLMAEASTPALPRSATLPQELPVP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPAS2(4862)
Opis ogólny
NPAS2 (Neuronal PAS domain protein 2) jest największym genem kodującym czynnik transkrypcyjny klasy helisa-pętla-helisa-PAS. Znajduje się na chromosomie 2q11.2. Ulega ekspresji głównie w przodomózgowiu ssaków.
Immunogen
neuronal PAS domain protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NPAS2 (Neuronal PAS domain protein 2) jest czynnikiem transkrypcyjnym silnie zaangażowanym w regulację rytmu okołodobowego. Jego domeny PAS bezpośrednio wiążą się z hemem jako grupą protetyczną, kontrolując wiązanie DNA in vitro. W utrzymaniu okołodobowych rytmów behawioralnych, NPAS2 heterodimeryzuje z BMAL1, który stymuluje transkrypcyjną ekspresję genów okołodobowych wymaganych dla rytmów biologicznych w wielu organizmach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84800
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elhadji M Dioum et al.
Science (New York, N.Y.), 298(5602), 2385-2387 (2002-11-26)
Neuronal PAS domain protein 2 (NPAS2) is a mammalian transcription factor that binds DNA as an obligate dimeric partner of BMAL1 and is implicated in the regulation of circadian rhythm. Here we show that both PAS domains of NPAS2 bind
Jason P DeBruyne et al.
Nature neuroscience, 10(5), 543-545 (2007-04-10)
Heterodimers of CLOCK and BMAL1, bHLH-PAS transcription factors, are believed to be the major transcriptional regulators of the circadian clock mechanism in mammals. However, a recent study shows that CLOCK-deficient mice continue to exhibit robust behavioral and molecular rhythms. Here
Yong Zhu et al.
Breast cancer research and treatment, 107(3), 421-425 (2007-04-25)
Three known non-synonymous polymorphisms (Ala394Thr, Ser471Leu and Pro690Ala) in the largest circadian gene, Neuronal PAS domain protein 2 (NPAS2), were genotyped in a breast cancer case-control study conducted in Connecticut, USA (431 cases and 476 controls). We found that women