Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1C18 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa antygen zgodności tkankowej HLA klasy I, łańcuch alfa G (HLA-G). Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów z zewnątrzkomórkowej domeny w N-końcowej połowie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z zewnątrzkomórkowej domeny w N-końcowej połowie ludzkiego antygenu zgodności tkankowej HLA klasy I, łańcuch alfa G (HLA-G).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło HLA-G w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd HLA-G z KD wynoszącym 2,4 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył HLA-G w milionie komórek JEG3.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło HLA-G w skrawkach tkanki ludzkiego łożyska.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło HLA-G w lizacie komórek Jurkat.
Opis wartości docelowych
Antygen zgodności tkankowej HLA klasy I, łańcuch alfa G (UniProt: P17693; znany również jako antygen HLA G, antygen MHC klasy I G) jest kodowany przez gen HLA-G (znany również jako HLA-6.0, HLAG) (Gene ID: 3135) u człowieka. HLA-G jest antygenem zgodności tkankowej klasy I, ale w przeciwieństwie do klasycznego głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy I, wykazuje ograniczony polimorfizm. Opisano siedem różnych izoform HLA-G, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Z wyjątkiem izoformy 1, inne izoformy nie posiadają części domeny zewnątrzkomórkowej. HLA-G jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-24), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 25-308), domenę transbłonową (aa 309-332) i krótki ogon cytoplazmatyczny (aa 333-338). Jest również obecny w retikulum endoplazmatycznym i endosomach. Ekspresję HLA-G obserwuje się w dorosłym oku oraz w podgrupach komórek odpornościowych, w tym monocytach, mieloidalnych i plazmacytoidalnych komórkach dendrytycznych oraz limfocytach T regulatorowych. W warunkach fizjologicznych ulega ona również ekspresji na trofoblastach pozakomórkowych (EVT). Rozpuszczalny HLA-G znajduje się również we krwi matki, płynie owodniowym i krwi pępowinowej i uczestniczy w tolerancji immunologicznej między matką a płodem, kontrolując funkcje efektorowe komórek NK, CD8 + T i komórek B. Jego ekspresja jest wykrywana już na etapie moruli. Polimorfizmy genu HLA-G i obniżone poziomy rozpuszczalnego HLA-G zostały powiązane z niepowodzeniem implantacji zarodka, nawracającymi poronieniami samoistnymi i przerwaniem łożyska. HLA-G jest uważany za krytyczny marker immunotolerancji w unikaniu odporności komórek nowotworowych i jest silnie związany z postępem choroby i rokowaniem u pacjentów z rakiem. Jego ekspresja i profil izoform różni się znacznie w zależności od typu nowotworu oraz między guzem pierwotnym a przerzutami. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Xu, X., et al. (2020). Front. Immunol. 11; 592010; Lin, A., i Yan, W-H. (2018). Front. Immunol. 9; 2164).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany