Z106909
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 500 mL, with 50 mm O-ring joint
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
The hose barb O.D. is 1/2 in. and tapers up to 11/16 in. The I.D. is 1/4 in.
śr. zewn. bańki
102 mm
pojemność bańki
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z106909-1EA | 4061832131238 |
Z127396-1EA | 4061833292310 |